Merck
631264
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methylaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
37-41 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Cc1ccc(N)cc1I
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
RRUDMHNAMZFNEK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-jodo-4-metyloanilina może ulegać reakcji z paraformaldehydem, dając odpowiednie dihalopodstawione analogi zasady Trogera. Może być również stosowany w syntezie BIRB 796 (1-(5-tert-butylo-2-p-tolilo-2H-pirazol-3-ylo)-3-[4-(2-morfolin-4-ylo-etoksy)naftalen-1-ylo]mocznik), obiecującego środka do leczenia chorób zapalnych.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Synthesis of Dihalo-Substituted Analogues of Troger?s Base from ortho-and meta-Substituted Anilines"
Hansson A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(16), 3179-3188 (2003)
"Synthesis of deuterium, tritium, and carbon-14 labeled BIRB 796, a p38 MAP kinase inhibitor"
Latli B
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 47(12), 847-856 (2004)