Merck
61735
Sigma-Aldrich
(±)-Lavandulol
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
(±)-2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
1722733
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.470
gęstość
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=C/CC(CO)C(C)=C
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C