Merck
616362
Triphenylene-d12
98 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18D12
Masa cząsteczkowa:
240.36
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+12
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChI key
SLGBZMMZGDRARJ-AQZSQYOVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)