Merck
733938
2,4-Diaminotoluene-α,α,α-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
2,4-Diaminotoluene-methyl-d3, 2,4-Toluenediamine-methyl-d3, 4-Methyl-d3-1,3-phenylenediamine, 4-Methyl-d3-m-phenylenediamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D3H7N2
Masa cząsteczkowa:
125.19
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mp
97-99 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3/i1D3
InChI key
VOZKAJLKRJDJLL-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71111-08-5
CAS No.
71111-08-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)