Przejdź do zawartości
329908
Diazald®-(N-methyl-d3)
98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
4-Methyl-N-(methyl-d3)-N-nitrosobenzenesulfonamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2N(CD3)NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.26
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
97% (CP)
form
solid
mp
60-63 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2D3
InChI key
FFKZOUIEAHOBHW-BMSJAHLVSA-N
Application
Reagent for preparing diazomethane of higher isotopic purity than is available using the Deutero-Diazald prep set.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Legal Information
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)