Merck
616028
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-alanine-3,3,3-d3
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CH(NHCOCH3)CO2H
Masa cząsteczkowa:
134.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/i1D3
Klucz InChI
KTHDTJVBEPMMGL-FIBGUPNXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3