czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
tw
206-208 °C/13 mmHg (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])S(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H10OS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Klucz InChI
JJHHIJFTHRNPIK-LHNTUAQVSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3