Merck
614653
Sigma-Aldrich
Acetylacetone-d8
98 atom % D
Synonim(y):
2,4-Pentanedione-d8
About This Item
Wzór liniowy:
CD3COCD2COCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
tw
140 °C (lit.)
mp
-23 °C (lit.)
gęstość
1.052 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
Klucz InChI
YRKCREAYFQTBPV-AUOAYUKBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup