Merck
612774
Supelco
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 10% in benzene-d6 (99.6 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 5 mg/mL, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
skład
chromium(III) acetylacetonate, 5 mg/mL
stężenie
10% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
format
single component solution
ciąg SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
13C sensitivity
Ilość
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
70.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21.1 °C