Przejdź do
731978
2-Deoxy-D-glucose-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Labeled Glucose, 2-Deoxy-D-arabinohexose-1-13C
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.15
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
bp
146-147 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
OC[C@H]1O[13CH](O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5?,6+/m1/s1/i5+1
InChI key
PMMURAAUARKVCB-UPKQYVFDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
660655717355660663
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+6
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
bp
146-147 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)