Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
7LiPF6
Masa cząsteczkowa:
151.98
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
95 atom % 7Li
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
depleted
Form:
crystals
7910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
95 atom % 7Li
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
crystals
mass shift
depleted
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[7Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1/i;1+0
InChI key
AXPLOJNSKRXQPA-QMVMUTFZSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95 atom % 7Li, 98% (CP) | description 95 atom % 6Li, 98% (CP) | description 99 atom % 7Li, 99% (CP) | description ≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP) |
| mass shift depleted | mass shift M-1 | mass shift depleted | mass shift depleted |
| isotopic purity 95 atom % 7Li | isotopic purity 95 atom % 6Li | isotopic purity 99 atom % 7Li | isotopic purity ≥99 atom % 7Li |
| assay 98% (CP) | assay 98% (CP) | assay 99% (CP) | assay ≥99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form solid | form solid | form solid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Bone,Teeth
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?