Kluczowe dokumenty
60098
Potassium tert-butoxide
≥97.0% (T)
Synonim(y):
Potassium tert-butylate, Potassium t-butoxide
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 220 °C)
Próba
≥97.0% (T)
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤2% K2(CO)3 and KOH
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Klucz InChI
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?