Przejdź do
59920
Isovalerophenone
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Isobutyl phenyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-489-7
Beilstein/REAXYS Number:
1861344
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.512
bp
72-74 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
CC(C)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-9(2)8-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI key
HEOVGVNITGAUKL-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12954230852878651
description
≥98.0% (GC)
description
99%
description
98%
description
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
98%
assay
≥98.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
72-74 °C/3 mmHg (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
bp
128-130 °C/730 mmHg (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.512
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.), n20/D 1.402-1.404
functional group
phenyl, ketone
functional group
carboxylic acid
functional group
nitrile
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)