Merck
59816
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-isothiocyanatobenzoate
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (HPLC)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C12H13NO2S/c1-12(2,3)15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)13-8-16/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
LXVVKZRNRVNESX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)