Merck
594660
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
70-74 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(F)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
BJBXUIUJKPOZLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3