Merck
593249
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxyphenyl)formamide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
78-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)Nc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
SXEVZVMJNXOXIJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)