Merck
592781
Sigma-Aldrich
Ethoxynonafluorobutane
99.0%, mixture of two isomers
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F9O
Masa cząsteczkowa:
264.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99.0%
temp. samozapłonu
707 °F
zanieczyszczenia
<100 ppm water
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.282 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
gęstość
1.428 g/mL at 25 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 220 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.35
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
grupa funkcyjna
ether
fluoro
ciąg SMILES
CCOC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F9O/c1-2-16-6(14,15)4(9,10)3(7,8)5(11,12)13/h2H2,1H3
Klucz InChI
DFUYAWQUODQGFF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Etoksynonafluorobutan można nazwać przyjaznym dla środowiska rozpuszczalnikiem, który znajduje zastosowanie w chromatografii, ponieważ ma wysoką lipofilowość, dzięki czemu może być stosowany jako substytut heksanu.[1]
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
?Retention of fluorinated chiral selectors in biphasic fluorinated solvent systems and its application to the separation of enantiomers by countercurrent chromatography?
Perez MA and Minguillon C
Journal of Chromatography A, 1217(07), 1094-1100 (2010)
Kang Hee Ku et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(51), e1905569-e1905569 (2019-10-23)
Dynamically reconfigurable oil-in-water (o/w) Pickering emulsions are developed, wherein the assembly of particles (i.e., platinum-on-carbon and iron-on-carbon particles) can be actively controlled by adjusting interfacial tensions. A balanced adsorption of particles and surfactants at the o/w interface allows for the