Merck
592544
Sigma-Aldrich
2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
≥95%
Synonim(y):
2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15BFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
29-33 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(F)nc2
InChI
1S/C11H15BFNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
ZKSRQMCKFLGPQU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.