Merck
590967
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-7-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CH2(CH2)5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
gęstość
0.916 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[13CH2]CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i2+1
Klucz InChI
WWZKQHOCKIZLMA-VQEHIDDOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup