Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Pd EnCat® polyTPP30, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
extent of labeling
0.4 mmol/g Pd loading
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading | description 95% | description extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading | description wet, nanoparticles, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd(0) loading (dry basis) |
| reaction suitability core: palladium, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction | reaction suitability reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, core: palladium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: palladium, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling | reaction suitability reagent type: catalyst, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, core: palladium, reaction type: Stille Coupling |
| extent of labeling 0.4 mmol/g Pd loading | extent of labeling - | extent of labeling 0.4 mmol/g Pd loading | extent of labeling 0.4 mmol/g Pd(0) loading (dry basis) |
| form powder | form powder | form - | form wet, nanoparticles |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
68-12-2 + 108-88-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?