Kluczowe dokumenty
587133
Lutetium(III) bromide
anhydrous, 99.99%
About This Item
Wzór liniowy:
LuBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.68
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lutetium
ciąg SMILES
Br[Lu](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
DWHGOINJUKABSY-UHFFFAOYSA-K
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Ana Santidrián et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(18), 10063-10075 (2020-04-28)
In the present work, the effect of doping on electronic properties in bulk purified and filled arc-discharge single-walled carbon nanotubes samples is studied for the first time by in situ Raman spectroelectrochemical method. A major challenge to turn the potential