Przejdź do
03351
Diethylene glycol monobutyl ether
≥99.0%
Synonim(y):
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, BDG, Butyldiglycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
UNSPSC Code:
12164500
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-961-6
Beilstein/REAXYS Number:
1739225
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC), ≥99.0%
Bp:
224-228 °C (lit.)
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
liquid
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.432
bp
224-228 °C (lit.)
density
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimal Design of Alkaline-Surfactant-Polymer Flooding under Low Salinity Environment: Research highlights the use of diethylene glycol monobutyl ether in enhancing the efficiency of enhanced oil recovery methods, particularly in low salinity environments. This application points to its potential in reducing the environmental footprint of oil extraction processes (Novriansyah A, et al., 2020).
  • Bioaugmentation for treatment of full-scale diethylene glycol monobutyl ether (DGBE) wastewater by Serratia sp. BDG-2: Demonstrates the solvents biodegradability and the potential for its removal from wastewater using specific bacterial strains, highlighting important environmental safety considerations (Chen M, et al., 2016).
  • Diethylene glycol mono butyl ether concentrations in room air from application of cleaner formulations to hard surfaces: Examines the air quality implications of using diethylene glycol monobutyl ether in cleaning products, stressing the importance of monitoring and managing indoor air pollutants in industrial and domestic environments (Gibson WB, et al., 1991).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.031290381903823
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.446
refractive index
n20/D 1.430
bp
224-228 °C (lit.)
bp
226-234 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
density
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
0.873 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol monobutyl ether
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
112-34-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
José H J Gijsbers et al.
The Annals of occupational hygiene, 48(3), 219-227 (2004-04-03)
Limited quantitative information is available on dermal exposure to chemicals during various industrial activities. Therefore, within the scope of the EU-funded RISKOFDERM project, potential dermal exposure was measured during three different tasks: filling, loading and brushing. DEGBE (2-(2-butoxyethoxy)ethanol) was used
Hypersensitivity to 2-(2-butoxyethoxy)ethanol.
K Berlin et al.
Contact dermatitis, 32(1), 54-54 (1995-01-01)
M M Udden
Toxicology letters, 156(1), 95-101 (2005-02-12)
The toxicity of diethylene glycol butyl ether (DGBE), and its principal metabolite, butoxyethoxyacetic acid (BEAA), were assessed in vitro for rat and human red blood cells. Rat erythrocytes showed evidence of mild hemolysis when exposed to BEAA at concentrations of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D56608-5G04061831826586
D56608-25G04061833586563
03351-1L04061838618337