Merck
579181
Sigma-Aldrich
5′-Ethoxy-2′-hydroxyacetophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H3CCH2OC6H3(OH)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
55-59 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-8-4-5-10(12)9(6-8)7(2)11/h4-6,12H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ONGGIUWOMYNJFI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)