Merck
575887
Sigma-Aldrich
trans-Dinitrobis(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
Synonim(y):
azotan trans-bis (etylenodiaminy)dinitrokobaltu(III)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H16CoN7O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: cobalt
mp
253 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Co+3].[O-]N=O.[O-]N=O.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.Co.NO3.2HNO2/c2*3-1-2-4;;2-1(3)4;2*2-1-3/h2*1-4H2;;;2*(H,2,3)/q;;+3;-1;;/p-2
Klucz InChI
SXOWHZGOECKXMD-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)