Kluczowe dokumenty
572446
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
46-48 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(CBr)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10(11)12/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
WOUWGCLQOJPWHS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SAB1412667SAB1412666SAB1401905
clone
4E5, monoclonal
clone
3F5, monoclonal
clone
1D2, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human,
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... RUNX2(860)
Gene Information
human ... RUNX2(860)
Gene Information
human ... RUNX2(860)
Gene Information
human ... RAX2(84839)
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
  • Specyfikacja
  • Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)