Merck
569305
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3ClFCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
40-44 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1c(Cl)cccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
Klucz InChI
CHKLNKWJIDQKFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)