Merck
568449
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde semicarbazone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=NNHC(O)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
213.5-217.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)N\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+
Klucz InChI
AKGUXECGGCUDCV-UXBLZVDNSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)