Merck
568309
Sigma-Aldrich
5-(2,5-Dichlorophenyl)furfural
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Formularz
solid
mp
97-101 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-7-1-3-10(13)9(5-7)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
Klucz InChI
RKZWOCAAXGBQBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)