Merck
566276
Sigma-Aldrich
Strontium bromide
anhydrous, beads, -10 mesh, 99.995%
Synonim(y):
Strontium dibromide
About This Item
Wzór liniowy:
SrBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.995%
Postać
beads
wielkość cząstki
-10 mesh
ciąg SMILES
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Cechy i korzyści
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
produkt podobny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter Scherpelz et al.
Journal of chemical theory and computation, 12(8), 3523-3544 (2016-06-23)
We present an implementation of G0W0 calculations including spin-orbit coupling (SOC) enabling investigations of large systems, with thousands of electrons, and we discuss results for molecules, solids, and nanocrystals. Using a newly developed set of molecules with heavy elements (called