Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22BNO3
Masa cząsteczkowa:
323.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
209-214 °C
functional group
amide
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C19H22BNO3/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-12-10-14(11-13-15)17(22)21-16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,1-4H3,(H,21,22)
InChI key
TWLVUSQQVDJZPI-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?