Merck
565016
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4C6HCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
mp
178-181 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(C)c(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5H,1-4H3,(H,12,13)
Klucz InChI
STIDRZRESMTQBD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)