Kluczowe dokumenty
564478
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OCH2CH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Formularz
solid
mp
234-239 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
CCOc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C8H10BClO3/c1-2-13-8-4-3-6(9(11)12)5-7(8)10/h3-5,11-12H,2H2,1H3
Klucz InChI
QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)