Merck
563811
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzylmagnesium chloride solution
0.2 M in THF
Wybierz wielkość
50 ML
950,00 zł
950,00 zł
Cena katalogowa1900,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
950,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3(OCH3)2CH2MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
950,00 zł
Cena katalogowa1900,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.2 M in THF
bp
65-67 °C
gęstość
0.913 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(C[Mg]Cl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11O2.ClH.Mg/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3;;/h4-6H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
MWCLIEUIOGDYHD-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)