Merck
562858
Sigma-Aldrich
Dibenzofuran-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
94-98 °F (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C13H8O2/c14-8-9-4-3-6-11-10-5-1-2-7-12(10)15-13(9)11/h1-8H
Klucz InChI
GQYTWBPRZFRASB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L J Fitzgerald et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 47 ( Pt 10), 2134-2137 (1991-10-15)
Mr = 196.21, monoclinic, P2(1)/n, a = 6.589 (1), b = 9.784 (2), c = 14.394 (2) A, beta = 95.69 (1) degrees, V = 923.4 (3) A3, Z = 4, Dx = 1.41 g cm-3, lambda(Mo K alpha) =