Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł 299,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(CH3)C≡CCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
299,25 zł
Cena katalogowa399,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
71-73 °C (lit.)
density
0.711 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC#CC(C)C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h6H,1-3H3
InChI key
SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description 96% | description ≥96%, natural (US), FG |
| assay 96% | assay 96% | assay 96% | assay ≥96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| density 0.711 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.708 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 71-73 °C (lit.) | bp 101-102 °C (lit.) | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.407 (lit.) | refractive index n20/D 1.408 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?