Merck
557250
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H2ClF(CH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
150-154 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(F)c(B(O)O)c1Cl
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-3-5(10)6(7(4)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Klucz InChI
FOZVMQJCNIKFOB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3