Merck
555959
Sigma-Aldrich
Dichloroborane dioxane complex solution
3 M in methylene chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C4H8O2 · BHCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
3 M in methylene chloride
gęstość
1.321 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[BH-](Cl)[O+]1CCOCC1
InChI
1S/C4H9BCl2O2/c6-5(7)9-3-1-8-2-4-9/h5H,1-4H2
Klucz InChI
RCKKTUSYECYDLY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Hydroboration reactions
  • Preparation of alkenyl- and alkylboronic acids
Can readily substitute for common hydroborating reagents such as BH3 · THF and BMS.
Informacje prawne
U.S. Pat. No. 6,008,414
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Josyula, K. V. B. et al
Tetrahedron Letters, 44, 7789-7789 (2003)
J V Kanth et al.
The Journal of organic chemistry, 66(16), 5359-5365 (2001-08-04)
Several less volatile oxygen-containing Lewis bases, such as tert-butyl methyl ether, dioxane, anisole, ethyl acetate, beta-chloroethyl ether, and monoglyme, were examined as prospective mono- and dichloroborane carriers. Dioxane, ethyl acetate, and beta-chloroethyl ether form relatively stable boron trichloride adducts, but
Kanth, J. V. B.; Brown, H. C.
Organic Letters, 1, 315-315 (1999)