Merck
555037
Sigma-Aldrich
Poly[2,5-bisoctyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
solid
rozpuszczalność
chloroform: soluble 2 wt. %
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
methanol: insoluble
fluorescencja
λex 479 nm; λem 548 nm in chloroform
ciąg SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCC)c(C=C)c1
Opis ogólny
Light-emitting polymer. Soluble in toluene, xylene, THF, chloroform, chlorobenzene, and cyclohexanone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3