Merck
553662
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-3′-nitroacetophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(NO2)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
117-121 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO3/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(4-6)10(12)13/h2-4H,1H3
Klucz InChI
YFVOFFKNHQTQQE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4′-bromo-3′-nitroacetofenon jest pochodną acetofenonu z niedoborem elektronów.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
(S)-2-Aryl-4, 4-diphenyl-3, 1, 2-oxazaboro [3.3. 0] octanes: Efficient catalysts for the asymmetric borane reduction of electron-deficient ketones.
Liu H and Xu JX.
J. Mol. Catal. A: Chem., 244(1), 68-72 (2006)