Merck
553085
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzothiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4FNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.585 (lit.)
tw
211-212 °C (lit.)
gęstość
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1nc2ccccc2s1
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92.78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)