Merck
551945
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3,5-dinitropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
175-179 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ncc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3N3O5/c9-5-4(8(12)13)1-3(2-6-5)7(10)11/h1-2H,(H,6,9)
Klucz InChI
KSZZJOXNRQKULB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-hydroxy-3,5-dinitropyridine is an industrially important nitropyridine derivative. Its lead salt finds application in solid propellants as catalysts.
Zastosowanie
2-hydroxy-3,5-dinitropyridine may be used in the preparation of bis([μ]-3,5-dinitro­pyridin-2-olato)bis­[tetra­aqua­(3,5-dinitro­pyridin-2-olato)barium(II)].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bis (?-3, 5-dinitropyridin-2-olato) bis [tetraaqua (3, 5-dinitropyridin-2-olato) barium (II)].
Li DD, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(5), m1302-m1304 (2007)
Constant-volume combustion energy of the lead salts of 2HDNPPb and 4HDNPPb and their effect on combustion characteristics of RDX-CMDB propellant.
Fengqi Z, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 85(3), 791-794 (2006)