Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.43
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5192406
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Form:
powder
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 251 nm; λem 363 nm, λex 274 nm; λem 363 nm (With Calcium)
functional group
amine, carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O10/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI key
FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
General description
pH 8.0 Highly selective calcium chelating reagent. Suitable for the spectrophotometric monitoring of Ca2+ levels
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid is a highly selective calcium chelating reagent.[1] Effect of microinjected calcium-loaded 1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid (CaBAPTA) on cell-to-cell diffusion of carboxyfluorescein has been studied in staminal hairs of Setcreasea purpurea.[2] It is reported to be a metabolite of 1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetra(acetoxymethyl ester) (BAPTA-AM) in rat urine.
Application
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′′-tetraacetic acid was used for the spectrophotometric monitoring of Ca2+ levels. It may be used as chelator of cytosolic Ca²+ to investigate the effect of methoxychlor on cytosolic free Ca²+ concentrations and apoptosis in HA59T human hepatoma cells.[3]
Highly selective calcium chelating reagent. Suitable for the spectrophotometric monitoring of Ca2+ levels
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?