Merck
548995
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
gęstość
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
XBBGYSIEJHXPLL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, also known as 4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, is a halogenated benzotrifluoride derivative.
Zastosowanie
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride may be used in the multi-step synthesis of (2-{4-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-piperidin-4-yl-1H-imidazol-1-yl}ethyl)dimethylamine.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of (2-{4-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl) phenyl]-2-piperidin-4-yl-1H-imidazol-1-yl} ethyl) dimethylamine.
Vaid RK, et al.
Synthesis, 45(11), 1534-1540 (2013)