Merck
548898
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propionic acid
97%
Synonim(y):
3-(2H-1,4-Benzoxazin-3-(4H)-one-4-yl)-propionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
163-166 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CCN1C(=O)COc2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO4/c13-10-7-16-9-4-2-1-3-8(9)12(10)6-5-11(14)15/h1-4H,5-7H2,(H,14,15)
Klucz InChI
BHULHAHXIGPYKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bromek 2,5-dichlorobenzylu, halogenek arylowy, jest środkiem alkilującym stosowanym w syntezie chemicznej.
Zastosowanie
Bromek 2,5-dichlorobenzylu może być stosowany w syntezie 5-(2,5-dichlorobenzyloksy)-2-hydroksybenzoesanu metylu i 4-(2,5-dichlorobenzyloksy)-2-hydroksybenzoesanu metylu poprzez chemoselektywną alkilację grupy hydroksylowej odpowiedniego estru.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and bioevaluation of aryl hydroxamates distinguishing between NAD+ and ATP-dependent DNA ligases.
Kukshal V, et al.
MedChemComm, 3(4), 453-461 (2012)