Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 519,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H7ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.66
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-010-0
Beilstein/REAXYS Number:
2051842
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
209-211 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
SMILES string
Clc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-8-5-6-11-12(7-8)14(17)10-4-2-1-3-9(10)13(11)16/h1-7H
InChI key
FPKCTSIVDAWGFA-UHFFFAOYSA-N
Application
This product has been evaluated as a photo-reagent for the analysis of ginsenosides using photoreduction fluorescence (PRF) detection method.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description - | description 98% |
| assay 97% | assay - | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form solid |
| mp 209-211 °C (lit.) | mp 289-291 °C (lit.) | mp 210-212 °C (lit.) |
| functional group ketone, chloro | functional group ketone | functional group ketone |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?