Przejdź do
533653
5-Methylhydantoin
97%
Synonim(y):
5-Methyl-2,4-imidazolidinedione
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
222,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
222,00 zł
Cena katalogowa296,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
148-152 °C (lit.)
SMILES string
CC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-3(7)6-4(8)5-2/h2H,1H3,(H2,5,6,7,8)
InChI key
VMAQYKGITHDWKL-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
Preparation of N-chlorohydantoins
The Mitsunobu reaction
Pseudomonas putida strain allowing conversion into L-amino acids
D-hydantoinase from Agrobacteria tumefaceins
Eznymatic racemization
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
454273156361D4007
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
≥98%
mp
148-152 °C (lit.)
mp
144-150 °C (lit.)
mp
218-220 °C (lit.)
mp
293-295 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)