Merck
544604
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne
technical grade, 90%
Synonim(y):
2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-2-hexyne
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
skład
active oxygen content, 10 wt. %
t1/2
10 hr(125 °C)
gęstość
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
Klucz InChI
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Free radical polymerization initiator.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)