Przejdź do
56790
Sodium iminodiacetate dibasic monohydrate
≥95.0% (T)
Synonim(y):
Iminodiacetic acid disodium salt monohydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN(CH2COONa)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-181-8
Beilstein/REAXYS Number:
3790611
MDL number:
Assay:
≥95.0% (T)
Form:
solid
assay
≥95.0% (T)
form
solid
functional group
amine
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)