Merck
541087
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-dihydroxybenzoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CO2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
127-130 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3
Klucz InChI
APHYVLPIZUVDTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl 3,5-dihydroxybenzoate is a dihydroxybenzoic ester. It can be synthesized from 3,5-dihydroxybenzoic acid by esterification process with absolute ethanol.
Zastosowanie
Ethyl 3,5-dihydroxybenzoate may be used as a starting reagent in the synthesis of ethyl 3,5-bis(ω-hydroxyoligo(ethyleneoxy))benzoates and p-alkoxycarbonylated palladium bis(phosphinite) PCP pincer complexes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structural variants of hyperbranched polyesters.
Kumar A and Ramakrishnan S.
Macromolecules, 29(7), 2524-2530 (1996)
PCP-Bis (phosphinite) pincer complexes: new homogeneous catalysts for a-arylation of ketones.
Churruca F, et al.
Tetrahedron Letters, 47(19), 3233-3237 (2006)
José Antonio Curiel et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(14), 6224-6230 (2009-07-16)
Tannase is an enzyme with important biotechnological applications in the food industry. Previous studies have identified the tannase encoding gene in Lactobacillus plantarum and also have reported the description of the purification of recombinant L. plantarum tannase through a protocol