Merck
540862
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzenethiol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.619 (lit.)
bp
60-62 °C/1.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Sc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Klucz InChI
FGBVJFREPSJSNG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4-dichlorobenzenotiol jest fluorowcowanym aromatycznym tiolem.
Zastosowanie
2,4-dichlorobenzenotiol (24DBT) może być stosowany w następujących przypadkach:
  • Przygotowanie hiperrozgałęzionego poli(siarczku fenylenu) (HPPS).[1][2]
  • Funkcjonalizacja drukowanych folii z nanocząstkami złota.[3]
  • Synteza N,N-dialkilo(aminopropylo)amino diarylosiarczku.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Liu et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(21), 4025-4040 (2000-10-29)
The interaction between leukocyte function-associated antigen-1 (LFA-1), a member of the beta(2)-integrin family of adhesion molecules, and intracellular adhesion molecule ICAM-1 (cd54) is thought to play a critical role in the inflammatory process. On the basis of an anilino diaryl
Cunfa Sun et al.
ACS nano, 13(5), 5975-5986 (2019-05-09)
Copper-hydrides are known catalysts for several technologically important reactions such as hydrogenation of CO, hydroamination of alkenes and alkynes, and chemoselective hydrogenation of unsaturated ketones to unsaturated alcohols. Stabilizing copper-based particles by ligand chemistry to nanometer scale is an appealing
Hyperbranched Polyphenylene Sulfide as Stabilizer to Prepare Colloidal Silver Nanoparticles.
Kuang J, et al.
Asian Journal of Chemistry, 27(11), 4034-4034 (2015)
A Feasible Synthetic Route for Linear PTHF-Hyperbranched Poly (phenyl sulfide) Block Copolymers.
Zhu Z and Pan C.
Macromolecular Chemistry and Physics, 208(12), 1274-1282 (2007)
Esma Khatun et al.
Nanoscale, 9(24), 8240-8248 (2017-06-06)
We report the synthesis of a new silver cluster, [Ag